Tissue float bath, MWB
Slide warmer, slidetec heat, accommodates up to 30 slides
Catalogus # SLEE13000510
Leverancier: Slee
Ga naar:
Product Details & Documents
This tissue float bath is designed for stretching of paraffin sections in histology, research and industry laboratories.
- Black coated bath with stainless steel lid
- Integrated overheat security
- Safety thermostat
- Digital temperature display
Specificaties
- Omschrijving:Slide warmer, slidetec heat, accommodates up to 30 slides
- Seq:03
- Uitwendige b×d×h:350×370×230 mm
- Cat. No.:SLEE13000510
- Temperatuurbereik:Up to 60 °C
- Inhoud:2 l
- Gewicht:18 kg
- Elektrisch:230 V, 50/60 Hz
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.