Chromatography columns with filter plates
Chromatography column with PTFE tap, 20,00 mm, 200 mm, 29/32 NS
Catalogus # NEUB1202290200200
Leverancier: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Chromatography columns with filter plates
Catalogus # NEUB1202290200200
Leverancier: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Ga naar:
Product Details & Documents
These chromatography columns feature a top sleeve with PTFE tap and are made from borosilicate glass 3.3.
Specificaties
- Ø inw.:20,00 mm
- Huls:29/32 NS
- Omschrijving:Chromatography column with PTFE tap
- Lengte:200 mm
- Seq:02
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.