Orders LinkContactUsLinkComponent
Electrolyte solutions
Electrolyte solutions
Electrolyte solution (KCl 3M), 250 ml, 250 mL
Catalogus # HACHLZW9500.99
Leverancier:   Hach
Electrolyte solutions
Catalogus # HACHLZW9500.99
Leverancier:  Hach
CAS-nummer:  
Electrolyte solutions
Electrolyte solutions
Electrolyte solution (KCl 3M), 250 ml, 250 mL
CAS-nummer:  
Price
29,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Documents
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    250 mL
  • Omschrijving:
    Electrolyte solution (KCl 3M), 250 ml
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.