Orders LinkContactUsLinkComponent
Rekken
4 solid shelves, on casters, Roestvrij staal 304, 1000×400×1900 mm
Catalog # 132-0999
Supplier:   Palbam
Rekken
Catalog # 132-0999
Supplier:  Palbam
Rekken
Rekken
4 solid shelves, on casters, Roestvrij staal 304, 1000×400×1900 mm
Price
4 280,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hoogwaardige cleanroom rekken met in hoogte verstelbare poten of op witte nylon 130 mm (5") cleanroom zwenkwielen.
  • Legbord opties: Vol of geperforeerd
  • De legborden zijn verwijderbaar en in hoogte verstelbaar in stappen van 200 mm (8")
  • 4 legborden per rek (extra legborden kunnen afzonderlijk besteld worden)
Roestvrij staal 304, elektrolytisch gepolijst.
Specifications
  • Omschrijving:
    4 solid shelves, on casters
  • Materiaal:
    Roestvrij staal 304
  • Seq:
    3
  • b×d×h:
    1000×400×1900 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.