Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumhypochloriet solution 5% (w/w), Technical Grade
Plastic bottle, 1.000 mL
Catalogus # APPC212297.1211
Corrosief
Milieu
Leverancier:   PanReac AppliChem
Natriumhypochloriet solution 5% (w/w), Technical Grade
Catalogus # APPC212297.1211
Leverancier:  PanReac AppliChem
CAS-nummer:  7681-52-9
Natriumhypochloriet solution 5% (w/w), Technical Grade
Plastic bottle, 1.000 mL
CAS-nummer:  7681-52-9
Price
29,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1.000 mL
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:7681-52-9
  • Formule:ClNaO
  • MDL-nummer:MFCD00011120
  • Molecular Weight:74.44 g/mol
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • UN:1791
  • ADR:8,III
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Assay (iodometr.):
    5% ± 0.5% (At the moment of the batch analysis)
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    1.000 mL
Specificaties