Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumhypochloriet solution 13% (w/v), Technical Grade
Natriumhypochloriet solution 13% (w/v), Technical Grade
5 L
Catalogus # APPC213322.1214
Corrosief
Milieu
Leverancier:   PanReac AppliChem
Natriumhypochloriet solution 13% (w/v), Technical Grade
Catalogus # APPC213322.1214
Leverancier:  PanReac AppliChem
CAS-nummer:  7681-52-9
Natriumhypochloriet solution 13% (w/v), Technical Grade
5 L
CAS-nummer:  7681-52-9
Price
38,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 L
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:7681-52-9
  • Formule:ClNaO
  • MDL-nummer:MFCD00011120
  • Molecular Weight:74.44 g/mol
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • UN:1791
  • ADR:8,III
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Assay (Active Chlorine, Iodometry):
    10.0 - 14.0%
  • NaCl:
    Max. 11.5%
Specificaties
  • VPE:
    5 L
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.