Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumhypochloriet solution 5% (w/w), Technical Grade
Natriumhypochloriet solution 5% (w/w), Technical Grade
Plastic container, 5 L
N° de catalogue APPC212297.1214
Corrosif
Environnement
Fournisseur:   PanReac AppliChem
Natriumhypochloriet solution 5% (w/w), Technical Grade
N° de catalogue APPC212297.1214
Fournisseur:  PanReac AppliChem
Numéro CAS:  7681-52-9
Natriumhypochloriet solution 5% (w/w), Technical Grade
Plastic container, 5 L
Numéro CAS:  7681-52-9
Prix
50,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 L
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:7681-52-9
  • Formule:ClNaO
  • Numéro MDL:MFCD00011120
  • Poids moléculaire:74.44 g/mol
  • Température de stockage:Kamertemperatuur
  • UN:1791
  • ADR:8,III
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Assay (iodometr.):
    5% ± 0.5% (At the moment of the batch analysis)
Spécifications
  • Verpakking:
    Plastic container
  • VPE:
    5 L