Pasteur pipettes
Long, 6 ml, 48 µl, 230 mm, -, 400/inner pack, 2400/carton
Catalogus # GREI702370_2400
Leverancier: Greiner Bio-One
Ga naar:
Product Details & Documents
These pipettes are made from PE.
Specificaties
- Verpakt:400/inner pack, 2400/carton
- Steriel:-
- Capaciteit:6 ml
- Omschrijving:Long
- Lengte:230 mm
- Seq:16
- Druppelvolume:48 µl
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.