Zwitterionic columns, CHIRALPAK® ZWIX
Chiralpak® ZWIX(-), Semi-preparatief, 5 µm, 20,00 mm, 250 mm
Catalogus # 554-4596
Leverancier: CHIRAL TECHNOLOGIES
Ga naar:
Product Details & Documents
The CHIRALPAK® ZWIX columns were developed for separation of a great variety of zwitterionic molecules, specifically, for separation of underivatised amino acids.
ZWIX selectors are zwitterionic molecules that incorporate both anion- and cation-exchange functional groups. These ZWIX selectors exhibit exceptional enantioseparation capabilities toward zwitterionic molecules such as amino acids and small peptides.
Specificaties
- Kolomtype:Semi-preparatief
- Ø inw.:20,00 mm
- Partikelgrootte:5 µm
- Omschrijving:Chiralpak® ZWIX(-)
- Lengte:250 mm
- Seq:02
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



