pH-elektroden
SE 106 N, combination pH/PT1000 electrode, SE 106 N, 0...14, −5...+100 °C, Glas, 3 mol/l KCl, Ground glass sleeve, 12×170 mm, DIN, Difficult samples, low conductivity samples, coating media
Catalogus # KNICSE106N
Leverancier: KNICK
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Aansluiting:DIN
- Ø×L:12×170 mm
- Voor:Difficult samples, low conductivity samples, coating media
- Type:SE 106 N
- Omschrijving:SE 106 N, combination pH/PT1000 electrode
- Materiaal:Glas
- Seq:07
- Diafragma:Ground glass sleeve
- Elektroliet:3 mol/l KCl
- Temperatuur:−5...+100 °C
- pH:0...14
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.