Orders LinkContactUsLinkComponent
Bath fluids, Haake
Bath fluids, Haake
Synth 200, +20...+210 °C, >235 °C, 227 °C, 100 cP, lichtbruin, 1
Catalogus # HAKA9990225
Leverancier:   THERMO ELECTRON LED
Bath fluids, Haake
Catalogus # HAKA9990225
Leverancier:  THERMO ELECTRON LED
CAS-nummer:  
Bath fluids, Haake
Synth 200, +20...+210 °C, >235 °C, 227 °C, 100 cP, lichtbruin, 1
CAS-nummer:  
Price
582,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These carefully selected and proven heat transfer liquids have been designed to reduce health hazards and minimise unpleasant odours.
  • Silicone oils carry a low risk of inflammation, do not give off unpleasant odours and have a long service life
  • Low corrosive tendency
The oils are not suitable for contact with silicone tubing.
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    1
  • Kleur:
    lichtbruin
  • Brandpunt:
    >235 °C
  • Vlampunt:
    227 °C
  • Temperatuurbereik:
    +20...+210 °C
  • Type:
    Synth 200
  • Viscositeit:
    100 cP
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.