Opslagzak
Food storage bag, 150×200 mm
Catalogus # HKPK100078
Leverancier: HK PACK KRAUTSCHEID
Ga naar:
Product Details & Documents
Transparante LDPE-zakken, ideaal voor het bewaren en beschermen van voedsel en kleine reserveonderdelen van allerlei aard.
- Voedselveiligheid gegarandeerd
- Flexibel en scheurvast
- Vriesbestendig vanaf 50 µm en hittebestendig tot 80 °C
Certificeringen:
Bestelinformatie:
Levering:
Verpakking:
Let op:
Specificaties
- Omschrijving:Food storage bag
- Afmetingen:150×200 mm
- Seq:01