Orders LinkContactUsLinkComponent
Corning® Lymphocyte Separation Medium, Corning
LSM (Lymphocyte Separation Medium), 1×100 ml
Catalogus # MDTC25-072-CI
Leverancier:   Corning
Corning® Lymphocyte Separation Medium, Corning
Catalogus # MDTC25-072-CI
Leverancier:  Corning
Corning® Lymphocyte Separation Medium, Corning
Corning® Lymphocyte Separation Medium, Corning
LSM (Lymphocyte Separation Medium), 1×100 ml
Price
52,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Lymphocyte Separation Medium (LSM) was originally designed for the in vitro isolation of lymphocytes from diluted whole blood
It is a sterile, iso-osmotic polysucrose and diatrizoate solution with low viscosity and a density of 1.077-1.080 g/mL at 20ºC.
Specificaties
  • Omschrijving:
    LSM (Lymphocyte Separation Medium), 1×100 ml
  • Seq:
    01
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.