Orders LinkContactUsLinkComponent
Tris base buffer, powder, Corning®
Tris base buffer, powder, Corning®
Tris base buffer, powder, 1.000 g
Catalogus # MDTC61-233-RR
Leverancier:   Corning
Tris base buffer, powder, Corning®
Catalogus # MDTC61-233-RR
Leverancier:  Corning
CAS-nummer:  
Tris base buffer, powder, Corning®
Tris base buffer, powder, Corning®
Tris base buffer, powder, 1.000 g
CAS-nummer:  
Price
243,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1.000 g
Product Details & Documents
Tris is commonly used in buffer solutions in biochemical and molecular biological research.
This primary amine has an effective pH range of 7,0 to 9,2 and is reported to inhibit a number of different enzymes, limiting its usefulness in protein studies to some extent. This tris base buffer is provided in powder form.
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    1.000 g
  • Omschrijving:
    Tris base buffer, powder
  • Cat. No.:
    MDTC61-233-RR
  • Opslagtemperatuur:
    Ambient
  • Shipping temperature:
    Ambient
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.