Reageerbuizen
5 ml, 75 mm, 13 mm, PS, cilindrisch
Catalogus # 212-0684
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
Transparant PS of doorschijnend PP.
- PS: Good thermal and chemical resistance
- PP: Excellent thermal and chemical resistance, autoclavable
- Robust, economical
Universele buizen voor een groot aantal toepassingen.
Documents
Specificaties
- Ø uitw.:13 mm
- Type:cilindrisch
- Capaciteit:5 ml
- Lengte:75 mm
- Materiaal:PS
- Seq:05