Dubbele statiefkoppelingen
With nickel plated brass screws, Zinkgegoten, vernikkeld, 16,0 mm
Catalogus # USBE2203
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Ga naar:
Product Details & Documents
Voor standmontage.
- Snelle en eenvoudige montage en demontage
- Robuust, duurzaam
- Breed scala aan verschillende materialen voor veel toepassingen
Specificaties
- Omschrijving:With nickel plated brass screws
- Materiaal:Zinkgegoten, vernikkeld
- Seq:6
- Voor staaf Ø:16,0 mm