Methylene blue solution
3×1 l, 3
Leverancier: VWR Chemicals
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Basic Blue 9, Methylthioninium chloride, Methylene blue chloride, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride, Swiss Blue
- CAS-nummer:61-73-4
- Formule:C₁₆H₁₈ClN₃S
- MDL-nummer:MFCD00150008
- Molecular Weight:319.86 g/mol
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummer911490ZA_METHYLENE BLUE SOLUTION_ISO 11133_rev1.pdf 911490ZAMP_METHYLENE BLUE SOLUTION_ISO 11133_rev1.pdf
spec_VWRC911490ZA
Product specificatie
VWR Microbiology
Product documentatie
Specificaties
Specificaties
- VPE:3
- Info VPE:3×1 l
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.