Guanidiniumchloride
Plastic bucket, 25 kg
Catalogus # A1499.9025
Leverancier: PanReac AppliChem
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Guanadine hydrochloride, Aminoformamidine hydrochloride, Aminomethanamidine hydrochloride, Guanidine HCI, Guanidine chloride, Guanidinium chloride, Guanidine hydrochloride
- CAS-nummer:50-01-1
- Formule:NH₂C(=NH)NH₂·HCl
- MDL-nummer:MFCD00013026
- Molecular Weight:95.53 g/mol
- Merck index:13,04578
- Smelten Pt:185 °C
- Dichtheid:1,354 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:200-002-3
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Plastic bucket
- VPE:25 kg