Orders LinkContactUsLinkComponent
Squared bossheads
Squared bossheads
Roestvrij staal 18/10, 12 - 13 × 12 - 13 mm
Catalogus # BOCHB08599125
Leverancier:   BOCHEM
Squared bossheads
Catalogus # BOCHB08599125
Leverancier:  BOCHEM
Squared bossheads
Squared bossheads
Roestvrij staal 18/10, 12 - 13 × 12 - 13 mm
Price
50,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Squared bossheads with hexagon socket screws.
  • Made from 18/10 stainless steel or aluminium (laboral)
  • Angle: 90°
Specificaties
  • Materiaal:
    Roestvrij staal 18/10
  • Seq:
    01
  • Voor staaf Ø:
    12 - 13 × 12 - 13 mm