Solid phase extraction cartridges, Sep-Pak® Vac
Flashcartridge, Aminopropyl, 55 - 105 µm, 0,8 ml, 500 mg
Catalogus # WATEWAT054515
Marketsource
Leverancier: WATERS
Solid phase extraction cartridges, Sep-Pak® Vac
Catalogus # WATEWAT054515
Leverancier: WATERS
Marketsource
Ga naar:
Product Details & Documents
These cartridges deliver the option of minimum sample preparation. Consists of moulded, high purity PP syringe-barrel bodies with two PE frits to contain the packing material.
- Standard male Luer permits use with multi-position vacuum manifolds
- Colour coded printing on syringe barrels for identification
Specificaties
- Kolomtype:Flashcartridge
- Partikelgrootte:55 - 105 µm
- Capaciteit:0,8 ml
- Seq:01
- Bedgewicht:500 mg
- Fase:Aminopropyl
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.