Standard hydrometers
Traceable calibration certificate, M100, 0,800 - 0,900 g/ml, 0,002 g/ml, 250 mm
Catalog # ALLA3100MC08020BEU
Supplier: Alla France
Aller à :
Product Details & Documents
These standard hydrometers strictly adhere to the principles of manufacture and specified calibration.
- Reading below meniscus
- Calibration temperature of 20 °C
- Reference mark on the stem shows any movement of the measurement scale
Certificeringen: NF, ISO, BS and DIN.
Levering: Supplied with certificate of conformity to ISO 649 (corresponding to BS718, DIN12791, NF B 35511).
Spécifications
- Omschrijving:Traceable calibration certificate
- Lengte:250 mm
- Seq:25
- Indeling:0,002 g/ml
- Model:M100
- Meetbereik:0,800 - 0,900 g/ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.