Orders LinkContactUsLinkComponent
Inversiemicroscopen, AE31E
Inversiemicroscopen, AE31E
Inversiemicroscoop, AE31E 30 W, Trinoculaire
Catalogus # 630-2519
Leverancier:   MOTIC
Inversiemicroscopen, AE31E
Catalogus # 630-2519
Leverancier:  MOTIC
Inversiemicroscopen, AE31E
Inversiemicroscopen, AE31E
Inversiemicroscoop, AE31E 30 W, Trinoculaire
Price
4 770,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
De AE31E zijn ontworpen met uitgebreide aandacht voor praktische aspecten.
  • Automatic on/off setting via infrared sensor
  • Light memory recalls the last intensity, when changing objective position
  • Halogen interchangeable with an LED module to be purchased separately (30 W versions)
NOTE: Options such as fluorescence are available − please contact your local Avantor sales office.
Delivery information: Faseobjectieven (meegeleverd) standaard (4×, Ph 10×, LWD Ph 20×) werken alle drie met dezelfde Ph-ring Ph1.
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
  • Model:
    AE31E 30 W
  • Omschrijving:
    Inversiemicroscoop
  • Seq:
    002
  • Type:
    Trinoculaire
  • Verlichting:
    Halogeen (Köhler)
  • Cat. No.:
    630-2519
  • Objectiefrevolver:
    5 standen, zijwaarts gericht
  • Scherpstelsysteem:
    Coaxiale grof- en fijnregeling
  • Oculairs:
    WF 10×/22 mm met dioptrie-instelling en rubberen oogkap
  • Condensor:
    ELWD N.A. 0,30 (WD: 72 mm) met diafragma
  • Objectieven:
    4×, Ph 10×, LWD 20×, 40×
  • Hoofd:
    Hoek van 45° (Siedentopf)
  • Tafel:
    Hard coated with metal and glass stage inserts
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • LED-module, 6000 K ±300 K
    LED-module, 6000 K ±300 K
    630-1319
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 104,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • LED-module 4500 K ±300 K
    LED-module 4500 K ±300 K
    630-1320
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 104,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Wellplaathouder, 132 × 88 mm
    Wellplaathouder, 132 × 88 mm
    630-2546
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 128,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Houder voor petrischalen van 65 mm
    Houder voor petrischalen van 65 mm
    630-1372
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 72,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Attachable stage with well plate holder, 128×86 mm
    Attachable stage with well plate holder, 128×86 mm
    630-1500
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 814,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Houder voor petrischalen van 54 mm
    Houder voor petrischalen van 54 mm
    630-1374
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 72,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Epi-fluorescent replacement bulb
    Epi-fluorescent replacement bulb
    MOTI1101002404041
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 661,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Epifluorescentieopzetstuk
    Epifluorescentieopzetstuk
    630-1176
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 5 320,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Houder voor petrischalen van 35 mm
    Houder voor petrischalen van 35 mm
    630-1373
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 72,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Spanning
    Vermogen
    Beschikbaarheid
    Price
  • Kwarts halogeenlamp
    Kwarts halogeenlamp
    630-2568
    12 V
    100 W
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 24,20 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Stroomkabel met VDE-stekker
    Stroomkabel met VDE-stekker
    MOTI1101008200131
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 6,90 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • 0,65×C-mount camera-adapter voor ²/₃" chipsensoren
    0,65×C-mount camera-adapter voor ²/₃" chipsensoren
    630-1945
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 183,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • 0,5×C-mount camera-adapter voor ¹/₃ en ½" chipsensoren
    0,5×C-mount camera-adapter voor ¹/₃ en ½" chipsensoren
    630-1503
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 183,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Uitlijngereedschap voor lampen
    Uitlijngereedschap voor lampen
    MOTI1101001701781
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 84,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Epifluorescentieopzetstuk met filtercassette
    Epifluorescentieopzetstuk met filtercassette
    MOTI1101000202071
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 1 530,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Startmodule HBO (100 W)
    Startmodule HBO (100 W)
    MOTI1101007800041
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 1 930,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Lamphuis, collectorlens en fitting kwiklamp, 100 W
    Lamphuis, collectorlens en fitting kwiklamp, 100 W
    MOTI1101000202151
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 1 110,00 €