Orders LinkContactUsLinkComponent
Septa caps
Open top septum cap, bonded 1,5 mm, PTFE-lined silicon septa, 24-414
Catalogus # EPSC297-2400UB
   Lage impact op de fabricage
Leverancier:   EP SCIENTIFIC
Septa caps
Catalogus # EPSC297-2400UB
Leverancier:  EP SCIENTIFIC
   Lage impact op de fabricage
Septa caps
Septa caps
Open top septum cap, bonded 1,5 mm, PTFE-lined silicon septa, 24-414
Price
65,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 24 ST
Product Details & Documents
PP, white.
Septa caps fit VOA vials, bottles and jars. The septum is permanently bonded to the cap and processed to meet EPA performance based specifications for volatile organic analysis.
Specificaties
  • Schroefdraad:
    24-414
  • Omschrijving:
    Open top septum cap, bonded 1,5 mm, PTFE-lined silicon septa
  • Seq:
    04
  • Cat. No.:
    EPSC297-2400UB
  • Milieu certificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lage impact op de fabricage
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Type
    Voor
    Ø
    Beschikbaarheid
    Price
  • EPSC288-0022
    Silicone, PTFE-lined
    24-214 VOA vials
    24 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 24 ST - 55,10 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Type
    Voor
    Ø
    Beschikbaarheid
    Price
  • EPSC288-7222
    Silicone, PTFE-lined
    24-214 VOA vials
    24 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 72 ST - 134,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Type
    Voor
    Ø
    Beschikbaarheid
    Price
  • EPSC288-0022BP
    Silicone, PTFE-lined
    24-214 VOA vials
    24 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2.000 ST - 2 060,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Type
    Voor
    Ø
    Beschikbaarheid
    Price
  • EPSCS24-400-S2
    Silicone, PTFE-lined
    24-214 VOA vials
    24 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 144 ST - 244,00 €