Caps, closed top
With bonded PTFE Liner, bulk, 110 - 400 mm
Catalogus # EPSCB167-1100BL
Leverancier: EP SCIENTIFIC
Caps, closed top
Catalogus # EPSCB167-1100BL
Leverancier: EP SCIENTIFIC
Ga naar:
Product Details & Documents
PP, white.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
Unprocessed caps are ideal for environmental sample bottles, jars, jugs and vials.
Certificeringen: Manufactured under an ISO certified quality management system
Specificaties
- Sluiting diam:110 - 400 mm
- Omschrijving:With bonded PTFE Liner, bulk
- Seq:12
- Cat. No.:EPSCB167-1100BL
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.