Screw caps
Caps, PP, white, LDPE foam lined, 24-410
Catalogus # EPSC067-2410WBP
Leverancier: EP SCIENTIFIC
Ga naar:
Product Details & Documents
LDPE-lined white caps.
- For general-purpose HDPE bulk separate containers
- Same high quality caps used on certified HDPE environmental sample containers
Bestelinformatie: Bottles sold separately (IR013-series and IR012-series).
Specificaties
- Schroefdraad:24-410
- Omschrijving:Caps, PP, white, LDPE foam lined
- Seq:01
- Cat. No.:EPSC067-2410WBP
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.