Sharps Containers
1 l, geel, 115×115×192 mm
Catalog # 113-8044
Supplier: HEATHROW
Jump to:
Product Details & Documents
This sharps container provides safe disposal of syringes, needles and other small sharps. Easy to use and transport.
- Stackable to reduce storage space before use
- With a clear lid to view fill level
- Slide access lid for temporary and final closures for safety and security
- Built-in needle removal port, preventing direct contact with sharps
- Compatible with the Droplet® Blood Collection Tray
Specifications
- Capaciteit:1 l
- Kleur:geel
- Seq:02
- b×d×h:115×115×192 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.