Orders LinkContactUsLinkComponent
Trousers, PP
Trousers, PP
10 pieces/bag; 10 bags/case, groen, XL
Catalogus # HOIT145000
Trousers, PP
Catalogus # HOIT145000
Trousers, PP
Trousers, PP
10 pieces/bag; 10 bags/case, groen, XL
Price
200,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 ST
Product Details & Documents
These disposable PP trousers are ideal for use in combination with PP lab coats.
  • Breathable and lightweight fabric
  • Easy to put on
  • Elasticated waist and ankles
Weight: 40 g/m²
Specificaties
  • Confectiemaat:
    XL
  • Kleur:
    groen
  • Omschrijving:
    10 pieces/bag; 10 bags/case
  • Seq:
    03
  • Geslacht:
    Uniseks
  • Cat. No.:
    HOIT145000
  • Kledingstuk toepassing:
    General Purpose|Medical|Laboratory|Industrial
  • Sleeve or leg length:
    Long
  • Zakken:
    zonder zakken
  • Gewicht:
    40 g/m²