Orders LinkContactUsLinkComponent
Salpeterzuur 68%, TECHNICAL
Plastic bottle, 2,5 L
Catalogus # 20406.320
Oxiderend
Corrosief
Giftig
Leverancier:   VWR Chemicals
Salpeterzuur 68%, TECHNICAL
Catalogus # 20406.320
Leverancier:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  7697-37-2
Salpeterzuur 68%, TECHNICAL
Salpeterzuur 68%, TECHNICAL
Plastic bottle, 2,5 L
CAS-nummer:  7697-37-2
Price
40,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synoniemen:  Nitric acid solution
  • CAS-nummer:7697-37-2
  • Formule:HNO₃
  • MDL-nummer:MFCD00011349
  • Molecular Weight:63.01 g/mol
  • Merck index:13,06608
  • Kokend Pt:120,5 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:–42 °C
  • Dichtheid:1,4 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:231-714-2
  • ADR:8 (5.1),II
  •  :Density: 1,51 g/cm³ (20 °C)
  • UN:2031
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Assay:
    68 - 70 %
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    2,5 L
Specificaties