Stackable plastic trays
roos, PP, 240×167×52 mm, 230×158×48 mm
Catalogus # MULC26506PENPR
Leverancier: MULTIROIR
Ga naar:
Product Details & Documents
Range of six stackable plastic trays for storage.
- Made from polypropylene
- Stackable
- High impact resistance
- Six colors available
Trays are suitable for use in temperatures ranging from −20 to 60 °C.
Specificaties
- Uitw. b×d×h:240×167×52 mm
- Kleur:roos
- Materiaal:PP
- Seq:04
- Int. b×d×h:230×158×48 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.