Stackable plastic trays
oranje, PP, 240×167×52 mm, 230×158×48 mm
Catalogus # MULC26501PENPR
Leverancier: MULTIROIR
Ga naar:
Product Details & Documents
Range of six stackable plastic trays for storage.
- Made from polypropylene
- Stackable
- High impact resistance
- Six colors available
Trays are suitable for use in temperatures ranging from −20 to 60 °C.
Specificaties
- Uitw. b×d×h:240×167×52 mm
- Kleur:oranje
- Materiaal:PP
- Seq:03
- Int. b×d×h:230×158×48 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.