Orders LinkContactUsLinkComponent
Cell strainers, Corning®
Celzeef, poriegrootte van 100 µm, geel
  734-2762
 :   Corning
Cell strainers, Corning®
  734-2762
 :  Corning
Cell strainers, Corning®
Cell strainers, Corning®
Celzeef, poriegrootte van 100 µm, geel
106,00 €
1 * 50 ST
Corning® celzeven zijn steriele, eenvoudig te gebruiken instrumenten om snel primaire cellen te isoleren en zo een uniforme eencellige suspensie vanuit weefsels te verkrijgen. Geschikt voor Falcon® conische buisjes van 50 ml.
  • Sterke nylon zeef voor optimale prestaties bij verschillende toepassingen
  • Door de uitstekende lip kan de zeef aseptisch met een tang worden gehanteerd
  • Gegoten, kleurgecodeerd polypropyleen frame met lip voor eenvoudige hantering en identificatie
  • Gesteriliseerd met gammastraling, niet-cytotoxisch
  • Eenvoudig toegankelijk in individuele verpakking
You can use these versatile devices to prepare samples for flow cytometry, single cell suspensions of blood cells, specimens for primary cell cultures and immunogens as well as primary cells from tissues.
  • Omschrijving:
    Celzeef, poriegrootte van 100 µm, geel