Orders LinkContactUsLinkComponent
Cell strainers, Corning®
Cell strainers, Corning®
Celzeef, poriegrootte van 40 µm, blauw
Catalogus # 734-2760
Leverancier:   Corning
Cell strainers, Corning®
Catalogus # 734-2760
Leverancier:  Corning
Cell strainers, Corning®
Cell strainers, Corning®
Celzeef, poriegrootte van 40 µm, blauw
Price
106,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Corning® celzeven zijn steriele, eenvoudig te gebruiken instrumenten om snel primaire cellen te isoleren en zo een uniforme eencellige suspensie vanuit weefsels te verkrijgen. Geschikt voor Falcon® conische buisjes van 50 ml.
  • Sterke nylon zeef voor optimale prestaties bij verschillende toepassingen
  • Door de uitstekende lip kan de zeef aseptisch met een tang worden gehanteerd
  • Gegoten, kleurgecodeerd polypropyleen frame met lip voor eenvoudige hantering en identificatie
  • Gesteriliseerd met gammastraling, niet-cytotoxisch
  • Eenvoudig toegankelijk in individuele verpakking
You can use these versatile devices to prepare samples for flow cytometry, single cell suspensions of blood cells, specimens for primary cell cultures and immunogens as well as primary cells from tissues.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Celzeef, poriegrootte van 40 µm, blauw
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.