Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes, Durham
Test tubes, Durham
0,75 ml, 50 mm, 6 mm, 0,7 mm
Catalogus # MARI3700406
Leverancier:   MARIENFELD
Test tubes, Durham
Catalogus # MARI3700406
Leverancier:  MARIENFELD
Test tubes, Durham
Test tubes, Durham
0,75 ml, 50 mm, 6 mm, 0,7 mm
Price
58,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 350 ST
Product Details & Documents
Glass, clear.
  • Very good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Specificaties
  • Ø uitw.:
    6 mm
  • Wanddikte:
    0,7 mm
  • Capaciteit:
    0,75 ml
  • Lengte:
    50 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.