Orders LinkContactUsLinkComponent
Crosslinkers
Crosslinkers
Crosslinker, E2923, 365 nm, 1
Catalogus # CONSVLBLX-L
Leverancier:   CONSORT
Crosslinkers
Catalogus # CONSVLBLX-L
Leverancier:  CONSORT
CAS-nummer:  
Crosslinkers
Crosslinkers
Crosslinker, E2923, 365 nm, 1
CAS-nummer:  
Price
3 210,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Three models: 254, 312, and 365 nm, each with 5× 8-watt UV tubes.
  • Nine presets for time and energy exposures as well as manual control by the user
  • Timer up to 999,9 minutes
  • Exposure ranges: 0 to 99,99 and 0 to 9,999 J/cm²
  • Storage of the last UV settings in a non-volatile memory
  • Photo-feedback system automatically compensates for output variation and tube aging
  • UV-blocking viewing window
Internal dimensions (W×D×H): 260×330×150 mm
External dimensions (W×D×H): 350×360×310 mm
Specificaties
Specificaties
  • Model:
    E2923
  • VPE:
    1
  • Golflengte:
    365 nm
  • Omschrijving:
    Crosslinker
Specificaties
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.