Density hydrometers
S506 HL-14, 0,900 - 0,950 g/ml, 0,0005 g/ml, −20...+65 °C in 1 °C, 380 mm
Catalogus # SCNL3222117S
Leverancier: Ludwig Schneider
Ga naar:
Product Details & Documents
Precision hydrometers with integrated blue filling thermometer.
- Suitable for calibration
Error limit: ±0,5 kg/m³
Reference temperature: 15 °C
Certificeringen: ASTM E2995-14
Bestelinformatie: A works or DAkkS calibration certificate is available on request.
Verpakking: Each packed in a square plastic sleeve.
Specificaties
- Temperatuurbereik:−20...+65 °C in 1 °C
- Lengte:380 mm
- Seq:09
- Indeling:0,0005 g/ml
- Model:S506 HL-14
- Meetbereik:0,900 - 0,950 g/ml
- Cat. No.:SCNL3222117S
- Referentietemperatuur:15 °C
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.