General purpose thermometers
Stem type, round, with white back, capillary form, −20...+110 °C, 1,0 °C, 300 mm, Red, 76 mm, 6 ±1 mm
Catalogus # SCNL1011323
Leverancier: Ludwig Schneider
Ga naar:
Product Details & Documents
These stem type thermometers with red filing are suitable for general purpose applications.
- Permanent graduation and lettering
- With loop
- Capillary diameter: 6 ±1 mm
Services: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specificaties
- Ø:6 ±1 mm
- Onderdompeldiepte:76 mm
- Omschrijving:Stem type, round, with white back, capillary form
- Lengte:300 mm
- Seq:05
- Indeling:1,0 °C
- Vulling:Red
- Meetbereik:−20...+110 °C
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.