Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision thermometers
Precision thermometers
−100...+50 °C, 1,0 °C, 530 mm, Red, Total
Catalogus # SCNL64336
Leverancier:   Ludwig Schneider
Precision thermometers
Catalogus # SCNL64336
Leverancier:  Ludwig Schneider
Precision thermometers
Precision thermometers
−100...+50 °C, 1,0 °C, 530 mm, Red, Total
Price
53,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Precision thermometer, round, white back capillary form, red filling, stem type.
  • With permanent graduation and lettering
  • With serial number and certificate (conformance and accuracy)
Verpakking: Single packed in plastic square shucks.
Diensten: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specificaties
  • Onderdompeldiepte:
    Total
  • Lengte:
    530 mm
  • Seq:
    02
  • Indeling:
    1,0 °C
  • Vulling:
    Red
  • Meetbereik:
    −100...+50 °C