Precision density hydrometers, M100
M100-070, 0,700 – 0,800 g/cm³, 250 mm
Catalogus # SCNL3192002
Leverancier: Ludwig Schneider
Ga naar:
Product Details & Documents
These precision density hydrometers without thermometers are suitable for calibration.
Error limit: ±0,002 g/cm³
Reference temperature: 20 °C
Certificeringen: DIN 12791
Bestelinformatie: Surface tension in class M (medium) on request.
Verpakking: Individually in a square plastic sleeve.
Specificaties
- Lengte:250 mm
- Model:M100-070
- Meetbereik:0,700 – 0,800 g/cm³
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.