Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision density hydrometers, M100
Precision density hydrometers, M100
M100-090, 0,900 – 1,000 g/cm³, 250 mm
Catalog # SCNL3192004
Supplier:   Ludwig Schneider
Precision density hydrometers, M100
Catalog # SCNL3192004
Supplier:  Ludwig Schneider
Precision density hydrometers, M100
Precision density hydrometers, M100
M100-090, 0,900 – 1,000 g/cm³, 250 mm
Price
26,30 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These precision density hydrometers without thermometers are suitable for calibration.
Error limit: ±0,002 g/cm³
Reference temperature: 20 °C
Certifications: DIN 12791
Ordering information: Surface tension in class M (medium) on request.
Packaging: Individually in a square plastic sleeve.
Specifications
  • Lengte:
    250 mm
  • Seq:
    04
  • Model:
    M100-090
  • Meetbereik:
    0,900 – 1,000 g/cm³
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.