Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision density hydrometers, M100
Precision density hydrometers, M100
M100-140, 1,400 - 1,500 g/cm³, 250 mm
Catalogus # SCNL3192009
Leverancier:   Ludwig Schneider
Precision density hydrometers, M100
Catalogus # SCNL3192009
Leverancier:  Ludwig Schneider
Precision density hydrometers, M100
Precision density hydrometers, M100
M100-140, 1,400 - 1,500 g/cm³, 250 mm
Price
31,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These precision density hydrometers without thermometers are suitable for calibration.
Error limit: ±0,002 g/cm³
Reference temperature: 20 °C
Certificeringen: DIN 12791
Bestelinformatie: Surface tension in class M (medium) on request.
Verpakking: Individually in a square plastic sleeve.
Specificaties
  • Lengte:
    250 mm
  • Seq:
    09
  • Model:
    M100-140
  • Meetbereik:
    1,400 - 1,500 g/cm³
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.