Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision density hydrometers, M100
Precision density hydrometers, M100
M100-180, 1,800 - 1,900 g/cm³, 250 mm
N° de catalogue SCNL3192013
Fournisseur:   Ludwig Schneider
Precision density hydrometers, M100
N° de catalogue SCNL3192013
Fournisseur:  Ludwig Schneider
Precision density hydrometers, M100
Precision density hydrometers, M100
M100-180, 1,800 - 1,900 g/cm³, 250 mm
Prix
38,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These precision density hydrometers without thermometers are suitable for calibration.
Error limit: ±0,002 g/cm³
Reference temperature: 20 °C
Certifications: DIN 12791
Informations de commande: Surface tension in class M (medium) on request.
Emballage: Individually in a square plastic sleeve.
Spécifications
  • Lengte:
    250 mm
  • Seq:
    13
  • Model:
    M100-180
  • Meetbereik:
    1,800 - 1,900 g/cm³
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.