API precision hydrometers
S552 HL-14, 9…21 °API, 0,1 °API, −18…+66 °C, 380 mm
Catalogus # SCNL3122037S
Leverancier: Ludwig Schneider
Ga naar:
Product Details & Documents
API precision hydrometers with blue filling thermometer.
Reference temperature: 15,5 °C
Error limit: ±0,1 °API
Certificeringen: ASTM E2995-14.
Bestelinformatie: A works or DAkkS calibration certificate is available (on request).
Verpakking: Each packed in a square plastic sleeve.
Specificaties
- Temperatuurbereik:−18…+66 °C
- Lengte:380 mm
- Seq:02
- Indeling:0,1 °API
- Model:S552 HL-14
- Meetbereik:9…21 °API
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.