Precision hydrometers, ASTM (API Grade)
ASTM hydrometer, 6H-62, 49…61 °API, 0,1 °API, 330 mm
Catalogus # SCNL3202006
Leverancier: Ludwig Schneider
Ga naar:
Product Details & Documents
These precision hydrometers are calibrated without thermometer.
Error limit: ±0,1° API
Reference temperature: 15,5 °C
Certificeringen: American Petroleum Institute (API) and ASTM E100-10.
Verpakking: Each packed in a square plastic sleeve.
Specificaties
- Omschrijving:ASTM hydrometer
- Lengte:330 mm
- Seq:06
- Indeling:0,1 °API
- Model:6H-62
- Meetbereik:49…61 °API
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.