Objectglaasjes, Superfrost®, Menzel Gläser
roos, Onverpakt
Catalogus # 630-2861
Leverancier: Epredia
Ga naar:
Product Details & Documents
Vervaardigd van extra wit glas. Schoongewassen en gepolijst.
- Verkrijgbaar in 7 standaardkleuren voor identificatie en kleurcodering
- Het etiketteergedeelte is bestand tegen alle veelgebruikte oplosmiddelen
- Door het extra dikke etiketteergebied plakken de objectglaasjes niet aan elkaar en raken ze niet bekrast
Suitable for in vitro diagnostic (IVD) applications.
Complies with ISO 8037/I
: ISO 8037/I.
: In kartonnen dozen van 50.
Specificaties
- Verpakt:Onverpakt
- Kleur:roos
- Seq:309