Orders LinkContactUsLinkComponent
Temperatuurregelingssystemen
Temperatuurregelingssystemen
ICC basic pro 12 c, 2, 12 l, 145×200×340 mm
Catalog # IKAA10000416
Supplier:   IKA
Temperatuurregelingssystemen
Catalog # IKAA10000416
Supplier:  IKA
Temperatuurregelingssystemen
Temperatuurregelingssystemen
ICC basic pro 12 c, 2, 12 l, 145×200×340 mm
Price
3 230,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
De ICC compacte inhangcirculatiethermostaten kunnen eenvoudig aan waterbaden van verschillende volumes gekoppeld worden. Ze zijn ontworpen om vloeistoffen tot 150 °C te verwarmen. Door het handige handvat en het compacte ontwerp is de thermostaat eenvoudig te gebruiken en te transporteren. Een budgetvriendelijke en aantrekkelijke oplossing voor basistoepassingen zoals monsters op temperatuur houden en glaswerk verwarmen.
  • Instelbaar veiligheidscircuit
  • Schakel met één toets over van interne naar externe temperatuur (enkel control model)
  • Optische en akoestische waarschuwing, bv. voor oververhitting
  • Krachtige druk-/zuigpomp
De IC inhangcirculatiethermostaten zijn ontworpen om vloeistoffen op temperatuur te houden tot 250 °C in open of gesloten waterbaden. Door de flexibele badbrug is de thermostaat eenvoudig te monteren op verschillende waterbaden. De IC control modellen zijn uitgerust met een verwijderbare draadloze controller (WiCo) voor eenvoudig en veilig gebruik. De langdurige prestatie is de oplossing voor veeleisende toepassingen op het gebied van analyse en materiaaltesten.
Specifications
  • Verwarmingsvermogen:
    2
  • Capaciteit:
    12 l
  • Seq:
    03
  • b×d×h:
    145×200×340 mm
  • Type:
    ICC basic pro 12 c
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • IKAA20113271
    Temperature control hose, 1,6 m
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 1 150,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • IKAA4471600
    Large hoes voor large bad (behalve IB R RO 15 eco)
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 274,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • IKAA4248600
    Large roestvrijstalen bad, volume van 20 l
    IB pro
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 987,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Type
    Temperatuurbereik
    Viscositeit
    Availability
    Price
  • IKAA20003518
    Heating fluid
    +20...+200 °C
    50 mm²/s
    Log in for availability
    1 * 9 kg - 714,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • IKAA4568800
    Hose, 2×1,5 m, PVC, Ø 8 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 36,60 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • IKAA4569000
    Hose, silicone, 2×1,5 m, Ø 8 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 91,40 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • IKAA20019397
    Labworldsoft® 6 Starter
    Kleine configuraties met maximaal 3 apparaten kunnen tegelijkertijd worden aangestuurd
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 6 500,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • IKAA20017366
    Labworldsoft® 6 Pro, met toegang tot de volledige apparaatbibliotheek
    Alle configuraties met een willekeurig aantal apparaten kunnen tegelijkertijd worden bestuurd
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 14 820,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • IKAA20003669
    Drijvend buisjesrek voor 4 buisjes van 50 ml
    Log in for availability
    1 * 5 ST - 51,80 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • IKAA4248500
    Roestvrijstalen bad, maat S, volume van 9 l
    IB 9 pro
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 746,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • IKAA4471500
    Small hoes voor small bad
    ICC control, ICC basic eco 8, ICC control eco 8 c
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 192,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • IKAA4472800
    Small brug
    Medium en large IC basic bad
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 198,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • IKAA4569200
    Tube FKM, 2×1,5 m, −30...+180 °C, Ø 8 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 806,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • IKAA20003078
    Grote brug
    Medium of large bad
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 202,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • IKAA20003077
    Small brug
    Small bad
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 192,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • IKAA4569100
    Hose, silicone, 2×1,5 m, Ø 12 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 108,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • IKAA4568900
    Hose, 2×1,5 m, PVC, Ø 12 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 46,70 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • IKAA25001061
    Koelspiraal
    ICC
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 192,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • IKAA4248100
    Kunststof bad, maat S, volume van 8 l
    IB 8 eco
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 524,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Type
    Temperatuurbereik
    Viscositeit
    Availability
    Price
  • IKAA20003520
    Heating fluid
    +20...+200 °C
    50 mm²/s
    Log in for availability
    1 * 10 kg - 681,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • IKAA20003667
    Drijvend buisjesrek voor 24 buisjes van 2,0 ml
    Log in for availability
    1 * 5 ST - 51,80 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • IKAA20004613
    Tube PUR 90 °C, 2×1,5 m, Ø 12 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 200,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • IKAA4248200
    Kunststof bad, maat L, volume van 18 l
    IB 18 eco
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 722,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • IKAA4569300
    Tube FKM, 2×1,5 m, M 16×1, −30...+180 °C, Ø 12 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 1 070,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • IKAA20003668
    Drijvend buisjesrek voor 8 buisjes van 15 ml
    Log in for availability
    1 * 5 ST - 51,80 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • IKAA20004612
    Reinforced tube PUR 90 °C, Ø 8 mm, 2×1,5 m
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 161,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Type
    Temperatuurbereik
    Viscositeit
    Availability
    Price
  • IKAA20003521
    Heating fluid
    +20...+200 °C
    50 mm²/s
    Log in for availability
    1 * 10 kg - 761,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Voor
    Availability
    Price
  • IKAA4471800
    Large hoes
    Large IC classic bad
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 261,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • IKAA2606700
    Coated metal hoses, length 1 m, max. teperature 300 °C
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 1 610,00 €