Orders LinkContactUsLinkComponent
Capillary tubes
Capillary tubes
Sealed both ends, 100 mm, 1,8/2,0 mm
Catalogus # 621-0050
Leverancier:   MURRAY S
Capillary tubes
Catalogus # 621-0050
Leverancier:  MURRAY S
Capillary tubes
Capillary tubes
Sealed both ends, 100 mm, 1,8/2,0 mm
Price
191,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Soda glass.
  • For melting point determinations
Specificaties
  • Ø uitw.:
    1,8/2,0 mm
  • Omschrijving:
    Sealed both ends
  • Lengte:
    100 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.