Orders LinkContactUsLinkComponent
Sondes
Interne vervangende temperatuursonde voor EBI 300 TH, TPH 400, TPH 300 (NTC, capacitive), –30… +70 °C; 0 - 100 % RH, RH: ±3% between 10 - 90% (at +25 °C); ±5 % for the remaining measuring range
T: ±0,5 °C (+20… +40 °C); ±1 °C for the remaining measuring range
Catalogus # 620-2262
Leverancier:   EBRO
Sondes
Catalogus # 620-2262
Leverancier:  EBRO
Sondes
Sondes
Interne vervangende temperatuursonde voor EBI 300 TH, TPH 400, TPH 300 (NTC, capacitive), –30… +70 °C; 0 - 100 % RH, RH: ±3% between 10 - 90% (at +25 °C); ±5 % for the remaining measuring range
T: ±0,5 °C (+20… +40 °C); ±1 °C for the remaining measuring range
Price
105,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Use the humidity/temperature probes (with an appropriate measuring instrument) for the reliable measurement of relative humidity and temperature.
 : Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specificaties
  • Meetbereik:
    –30… +70 °C; 0 - 100 % RH
  • Omschrijving:
    Interne vervangende temperatuursonde voor EBI 300 TH, TPH 400
  • Juistheid:
    RH: ±3% between 10 - 90% (at +25 °C); ±5 % for the remaining measuring range
    T: ±0,5 °C (+20… +40 °C); ±1 °C for the remaining measuring range
  • Type:
    TPH 300 (NTC, capacitive)