VWR®, N-Plan Objectiven
IOS N-plan achromatisch objectief, 60×/0,80 mm
Catalogus # 630-2049
Leverancier: VWR Collection
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze doelstellingen zijn ideaal voor gebruik in het onderwijs en voor routinematige laboratoriumtoepassingen.
IOS N-Plan-doelstellingen zijn voorzien van een oneindig gecorrigeerd optisch systeem.
Documents
VWR® for Microscopy
Product Literature
Specificaties
- Vergroting:60×/0,80 mm
- Omschrijving:IOS N-plan achromatisch objectief
- Seq:205