Cryovials, Nalgene®
SYSTEM 100™ cryogene vials met barcode, 1,50 ml, Conische bodem, 12×48 mm, PP, Ja, Screw cap, +
Catalog # 479-2504
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Cryovials, Nalgene®
Catalog # 479-2504
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Geschikt voor opslag vanaf algemene koude opslag (+4 °C) tot de dampfase van vloeibaar stikstof.
- Black barcode on white background for high contrast and readability even in high-frost conditions
- Human readable code below the barcode for easy visual identification without a barcode reader
- External thread, conical bottom, self-standing
- Non cytotoxic, DNase- and RNase-free
PPCO, steriel.
System 100™ vials met PP-sluiting en interne siliconen afdichting voor maximale opslagcapaciteit.
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Inclusief dop:Ja
- Ø×h:12×48 mm
- Steriel:+
- Capaciteit:1,50 ml
- Omschrijving:SYSTEM 100™ cryogene vials met barcode
- Materiaal:PP
- Seq:04
- Soort dop:Screw cap
- Bodem:Conische bodem
- Cat. No.:479-2504
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage