Orders LinkContactUsLinkComponent
pH Buffers
pH Buffers
pH buffer, 3,9 M NaCl, 9,21, 6×250 ml, 6
Catalogus # METN52004110
Leverancier:   Mettler - Toledo
pH Buffers
Catalogus # METN52004110
Leverancier:  Mettler - Toledo
CAS-nummer:  
pH Buffers
pH buffer, 3,9 M NaCl, 9,21, 6×250 ml, 6
CAS-nummer:  
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 6 ST
Product Details & Documents
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    6
  • Omschrijving:
    pH buffer, 3,9 M NaCl
  • Info VPE:
    6×250 ml
  • pH-waarde:
    9,21
Specificaties